Learn More
Macherey-Nagel™ Paso de retención de Me-Sil de columna GC
Código de producto. 10358591 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
Diámetro interior (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10358591 25 m 0,25 mm cada uno
10398541 10 m 0,25 mm cada uno
10429171 10 m 0,32 mm cada uno
10429361 25 m 0,32 mm cada uno
10002841 10 m 0,53 mm cada uno
10236611 25 m 0,53 mm cada uno
6 options
Código de producto. 10358591
Marca: Macherey-Nagel™ 723706.25
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Paso de retención de columna GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (aplicación) Análisis de n-hexano y éter dietílico
Intervalo de temperatura 320 °C
Longitud (métrico) 25 m
Cantidad 1 unidad