Learn More
Phenomenex GC CAPILLARY ZEBRON ZB-624, 20M X 0.18MM X1UM
Marca:  Phenomenex 7FD-G005-22
Encompass
GC CAPILLARY ZEBRON ZB-624, 20M X 0.18MM X1UM
Código de producto. 15451363
  • en la oferta / cada uno