Learn More
SGE™ Columnas capilares para GC: Cianopropilpolisilfenilenosiloxano
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,22 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de partículas:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Serie de columnas con altos niveles de robustez, reproducibilidad y rendimiento
- Sangrado bajo; inercia alta para los análisis más exigentes
- Alto nivel de tolerancia a muestras y muestras adversas
- Fabricado conforme a las especificaciones exactas, garantizando la reproducibilidad de columna a columna
- forte BPX-70 (70 % cianopropilpolisilfenilenosiloxano)—Columna MS-premium de bajo sangrado con una polaridad diseñada para el análisis de éster metílico de ácidos grasos (FAME)
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 260°C |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Fase estacionaria | 70 % de Cianopropilpolisilfenilenosiloxano |
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS, Análisis de isómeros cis/trans |
| Tamaño de partículas | 0,25 μm |
| Intervalo de temperatura | De 50 °C a 250 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Material de embalaje | BPX70 |
| Polaridad | Polar |