Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Código de producto. 12935581
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12935581
Marca: Trajan™ 054841
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Columnas capilares BP624 para GC: fase polar diseñada para el análisis de compuestos orgánicos volátiles de la EPA
  • Fase polar
  • Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
  • Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Temperatura máxima 230/240 °C
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Grosor de película 1,8 μm
Longitud (métrico) 60 m