Learn More
Trajan™ Columnas capilares BP624 para GC
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 m
30 mm
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,22 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Grosor de película:
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
1,2 mm
3 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Fase polar
- Análisis de compuestos orgánicos de la EPA (EPA 624, 502.2, SW-846, 8240/8260)
- Ideal para análisis medioambientales, de compuestos orgánicos volátiles y de alcohol
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 230/240 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Grosor de película | 1,4 μm |
| Longitud (métrico) | 30 m |