Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Miniempalmes de unión de repuesto
Código de producto. 12736348
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas con DI de 0,53 a 0,45 mm
Columnas con un DI de 0,1 a 0,32 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12736348 Columnas con DI de 0,53 a 0,45 mm paquete de 10
12746348 Columnas con un DI de 0,1 a 0,32 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12736348 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 072629
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conexiones del sistema sin fugas que mejoran la cromatografía para los sistemas que no son MS
  • Facilidad de uso:
  • Forma una junta fiable
  • Reutilizable
  • El material blando, forma una sujeción suave a la columna capilar
  • Bajas emisiones
Especificaciones
Tipo Empalme
Para utilizar con (equipo) Columnas con DI de 0,53 a 0,45 mm
Material Grafito
Cantidad 10/paq.