Learn More
SGE Analytical Science™ Jeringa para muestreadores automáticos GC
Descripción
- Aguja extraíble AutoSystem™ and Clarus™
- Jeringas de 0,5 μl
- Para PE
- 0,63mm (D.E.)
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Volumen (métrico) | 0,5 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono |