Learn More
GBX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16851245 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16851245 20 μL 20 microlitros
16841245 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16851245
Marca: Proteintech 216391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Altered expression of GBX2, part of the homeobox-containing human family of DNA-binding transcription factors, is associated with therapy failure and death in patients with multiple types of cancer.
Specifications
Antígeno GBX2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GBX2
N.º de referencia del gen P48031, P52951
Alias de gen gastrulation brain homeobox 2, GBX2, Homeobox protein GBX 2
Símbolos de los genes Gbx2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GBX2 Fusion Protein Ag16288
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14472, 2637
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG