Learn More
Tocris Bioscience™ GBR 12909 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728896
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18728896 50 mg 50 miligramos
18767696 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 18728896
Marca: Tocris Bioscience™ 0421/50
Selective DA uptake inhibitor; also σ ligand
GBR 12909 dihydrochloride is a potent, competitive inhibitor of dopamine uptake (Ki = 1 nM for inhibition of striatal dopamine uptake). Has >100-fold lower affinity for the noradrenaline and 5-HT uptake carriers. Also a potent sigma ligand (IC50 = 48 nM). Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-[Bis-(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl]-4-(3-phenylpropyl)piperazine dihydrochloride
CAS 67469-78-7
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 50mM in DMSO
Fórmula molecular C28H32F2N2O.2HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 523.49
Para uso exclusivo en investigación