Learn More
GBP1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A10E8, Proteintech
Código de producto. 16869635 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16869635 20 μL 20 microlitros
16859635 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16869635
Marca: Proteintech 671611IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The GBP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human GBP1. This antibody recognizes human, pig, rat antigen. The GBP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno GBP1
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2A10E8
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2633
Especies diana Human, Rat, Pig
Isotype IgG2b