missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
GBE1 is a glycogen branching enzyme that catalyzes the transfer of alpha-1,4-linked glucosyl units from the outer end of a glycogen chain to an alpha-1,6 position on the same or a neighboring glycogen chain. Branching of the chains is essential to increase the solubility of the glycogen molecule and, consequently, in reducing the osmotic pressure within cells. Highest level of this enzyme are found in liver and muscle. Mutations in this gene are associated with glycogen storage disease IV (also known as Andersen′s disease).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GBE1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.16 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | GBE1 |
| N.º de referencia del gen | Q04446, Q9D6Y9 |
| Alias de gen | Brancher enzyme, GBE, GBE1, Glycogen branching enzyme |
| Símbolos de los genes | Gbe1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?