missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GBE1 Monoclonal Antibody (OTI1D11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15934634
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15934634 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15934634

Marca: Invitrogen™ MA525028

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GBE1 Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IHC (P), IP, Western Blot

GBE1 is a glycogen branching enzyme that catalyzes the transfer of alpha-1,4-linked glucosyl units from the outer end of a glycogen chain to an alpha-1,6 position on the same or a neighboring glycogen chain. Branching of the chains is essential to increase the solubility of the glycogen molecule and, consequently, in reducing the osmotic pressure within cells. Highest level of this enzyme are found in liver and muscle. Mutations in this gene are associated with glycogen storage disease IV (also known as Andersen's disease).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GBE1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GBE1
N.º de referencia del gen Q04446
Alias de gen 1,4-alpha-glucan-branching enzyme; 2310045H19Rik; 2810426P10Rik; amylo-(1,4 to 1,6) transglucosidase; amylo-(1,4 to 1,6) transglycosylase; APBD; Brancher enzyme; D16Ertd536e; GBE; GBE1; glucan (1,4-alpha-), branching enzyme 1; glycogen branching enzyme; glycogen-branching enzyme; GSD4
Símbolos de los genes GBE1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of GBE1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2632
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.