Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Picnómetros de Gay Lussac, sin ajuste
Código de producto. 10662662
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 cm³
50 cm³
100 cm³
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10662662 100 cm³ cada uno
10788081 25 cm³ cada uno
10000281 50 cm³ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662662 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05630037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Picnómetros según Gay Lussac, sin ajuste
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507 y la norma
  • Sin ajuste
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Impresión de capacidad nominal en la parte inferior
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Cantidad 1
Capacidad (métrico) 100 cm³
Material Vidrio de borosilicato 3.3