Descripción
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Type: Gay-Lussac
- DIN ISO 3507
- Calibrated to contain (TC, In)
- Includes individual certificate
- Stopper NS 10/19 with capillary, top of stopper ground and polished
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | To Contain |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Forma | Gay-Lussac |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Narrow |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |