Descripción
El vector de luciferasa pMCS-Gaussia Thermo Scientific™ es un plásmido de múltiples sitios de clonación diseñado para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa de Gaussia secretante de forma natural.
Características destacadas:
- El gen luciferasa Gaussia secretante de forma natural, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
- El sitio de clonación múltiple (MCS) proporciona versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un plásmido a otro
- El sitio de terminación de transcripción (Ter), operador de Lac (Lac O1) y el sitio de pausa transcripcional (TPS) utilizado para minimizar los antecedentes mediante la reducción de la lectura transcripcional
- Marcadores de puromicina (Pur) y ampicilina (Amp) para la selección de fármacos en células de mamíferos y bacterias, respectivamente
- Gran copia pUC de replicación bacteriana de ADN
- Dos vectores de control disponibles con promotores constitutivos fuertes (CMV) o débiles (TK) para la cotransfección y normalización
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vector de luciferasa pCMV-Gaussia |
| Tipo | Vector de luciferasa |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Cantidad | 10 μg |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De - 70 a - 20 °C. |
| Gen marcador | Luciferasa de Gaussia |
| Agente de selección (eucariótico) | Puromicina |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos con indicador |
| Promotor | CMV |