Learn More
KleenGuard™ Manopla resistente a productos químicos KleenGuard™ Jackson Safety™ G80
Descripción
- Protección EPI de Categoría III. EN 388 4102X. EN 374-1 Tipo A. Protección contra microorganismos (bacterias, hongos y virus)
- Mayor longitud para proteger la muñeca y el antebrazo inferior y para permitir la inmersión total
- Textura de parches de arena en los dedos y la palma, lo que ofrece un mayor agarre tanto en seco como en mojado
- Excelente agarre tanto en seco como en mojado que proporciona una buena sujeción en aplicaciones ligeramente engrasadas (mejor protección).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de categoría PPE 3 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Finger Thickness (English) | 22 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.558 mm |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Palm Thickness (English) | 21.7 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.55 mm |
| Mostrar más |