missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gatifloxacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15539513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15539513 5 g 5 g
15529513 1 g 1 g
15549513 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15539513 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460230050
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 112811-59-3
Fórmula molecular C19H22FN3O4
Peso molecular (g/mol) 375.40
Número MDL MFCD00895399
Clave InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nombre IUPAC Ácido 1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-7-(3-metilpiperazin-1-il)-4-oxoquinolin-3-carboxílico
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gatifloxacin
Punto de fusión 185.0°C to 187.0°C
Pérdida por secado 4% to 8%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.39
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gatifloxacin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.