Learn More
GATAD2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | GATAD2B |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16824245
|
Proteintech
25679-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16814245
|
Proteintech
25679-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a zinc finger protein transcriptional repressor. The encoded protein is part of the methyl-CpG-binding protein-1 complex, which represses gene expression by deacetylating methylated nucleosomes. Mutations in this gene are linked to intellectual disability and dysmorphic features associated with cognitive disability.Especificaciones
| GATAD2B | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8WXI9 | |
| 57459 | |
| GATAD2B Fusion Protein Ag22615 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| GATAD2B |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| GATAD2B, KIAA1150, p66/p68, P66beta, RP11 216N14.6 | |
| GATAD2B | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |