missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GATAD2A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5685), Invitrogen™

Código de producto. 30088254
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30088254 20 μL 20 microlitros
30089906 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30088254 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA553977

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

GATAD2A is a gene encoding a protein that functions as a subunit of the nucleosome remodeling and deacetylase (NuRD) complex, which plays a crucial role in chromatin remodeling and gene expression regulation. Located on the human chromosome, GATAD2A contains proline-rich PPPL theta motifs that facilitate interactions with MYND domains in proteins such as ZMYND8, distinguishing it from its paralog GATAD2B. This gene is important for various cellular processes, particularly during neural development, where it participates in modulating chromatin structure through histone deacetylation and ATP-dependent remodelings, like those mediated by NuRD. Moreover, GATAD2A has been implicated in certain neurodevelopmental disorders, suggesting its distinct functional roles in cellular contexts. Additionally, research has identified circular RNA variants of GATAD2A, which have been shown to influence viral replication, indicating its broader impact on cellular function beyond chromatin modification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GATAD2A
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5685
Concentración 1.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GATAD2A
N.º de referencia del gen Q86YP4, Q8CHY6
Alias de gen 1110066C11Rik; BC031407; C80248; GATA zinc finger domain containing 2A; GATA zinc finger domain-containing protein 2A; GATAD2A; Hp66alpha; MGC29315; MGC36975; p66 alpha; p66a; p66alpha; RGD1310596; transcriptional repressor p66 alpha; Transcriptional repressor p66-alpha
Símbolos de los genes GATAD2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human p66 alpha (175-236AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234366, 54815
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.