missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATAD2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7204432 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859923 20 μL 20 microlitros
16849923 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859923

Marca: Proteintech 122941AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Methylation of cytosine at CpG dinucleotides is a common feature of many higher eukaryotic genomes. Increasing evidence indicates that recruitement of histone deacetylase complexes by methyl-CpG-binding proteins (MeCP) is a major mechanism of methylated DNA silencing. P66, a zinc finger-containing protein is one of the components of the MeCP1 complex. P66 and p68, the two components of MeCP1 are different forms of the same zinc finger-containing protein and are conserved from C.elegans to humans. Homologs of p66 from different organisms revealed two highly conserved regions, CR1 and CR2. While CR1 is involved in the association of p66 with other MeCP1 components, CR2 plays an important role in targeting p66 and MBD3 to specific loci.

Especificaciones

Antígeno GATAD2A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GATAD2A
N.º de referencia del gen Q86YP4, Q8CHY6
Alias de gen GATAD2A, Hp66alpha, p66 alpha
Símbolos de los genes Gatad2a
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GATAD2A Fusion Protein Ag2947
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 234366, 290669, 54815
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.