missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATAD1 Monoclonal Antibody (OTI1G10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17564593
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17564593 30 μL 30 microlitros
17544593 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17564593 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804856S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GATAD1 Monoclonal antibody specifically detects GATAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno GATAD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NR4A3
N.º de referencia del gen Q92570
Alias de gen 2310031E19Rik; 2810047M21Rik; 8430439A17Rik; 9130430G15Rik; B330017N08Rik; CMD2B; ENSMUSG00000073241; GATA zinc finger domain containing 1; GATA zinc finger domain-containing 1-like protein; GATA zinc finger domain-containing protein 1; GATA zinc finger domain-containing protein 1-like protein; Gatad1; im:7150682; ocular development associated; ocular development-associated gene protein; ODAG; RG083M05.2; RG83M5.2; si:dkey-231l1.7; Unknown (protein for MGC:136582); zgc:136582
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 332-626 of human NR4A3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8013
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.