missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GATA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Abnova PAB30096.100uL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human GATA2.
- High specificity
- High reactivity
Especificaciones
| GATA2 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of human GATA2. | |
| In PBS (2% sucrose, 0.09% sodium azide). | |
| MGC2306/NFE1B | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 2624 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) (4-8 ug/mL) Western Blot The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| NM_032638 | |
| GATA2 | |
| A synthetic peptide corresponding to N-terminus of human GATA2. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only (RUO)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido