missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA2 Mouse anti-Human, Mouse, CoraLite 488, Clone: 2B5A1, Proteintech

Código de producto. p-7227459 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17751309 20 μL 20 microlitros
17699876 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17751309

Marca: Proteintech CL4886772220UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GATA2 Monoclonal antibody apecifically detetects GATA2 antigen in Human, Mouse Samples. It is validated for Flow Cytometry.

Especificaciones

Antígeno GATA2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2B5A1
Concentración 1000 ug/mL
Conjugado CoraLite 488
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC018988
Símbolos de los genes GATA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GATA2 fusion protein Ag1557
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2624
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.