Learn More
GATA-3 Antibody (GATA3/2442), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-08401JF646
Código de producto. 18581204
  • 608.00€ / 100 microlitros
Descripción
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GATA-3
Monoclonal
Janelia Fluor 646
131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771)
100 μg
Cancer, Innate Immunity
2625
Store at 4°C in the dark.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
GATA3/2442
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt