missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GAT-1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16527731
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16527731 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16527731 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA590220

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Samples: Mouse eye, Mouse brain, Rat brain; Cellular Location: Cell membrane, Membrane, Multi-pass membrane protein Immunogen sequence: WSFFTPIIVA GVFIFSAVQM TPLTMGNYVF PKWGQGVGWL MALSSMVLIP GYMAYMFLTL KGSLKQRIQV MVQPSEDIVR PENGPEQPQA GSSTSKEAYI.

GAT-1 (SLC6A1) The protein encoded by SLC6A1 is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAT-1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.11 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica SLC6A1
N.º de referencia del gen P23978, P30531, P31648
Alias de gen A730043E01; GABA T1; GABA T-1; GABA transporter 1; GABA transporter protein; GABAT1; GABATHG; GABATR; Gabt; GABT1; gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 1; GAT1; GAT-1; MAE; SLC6A1; Sodium- and chloride-dependent GABA transporter 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 1; solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 1; solute carrier family 6 member 1; XT-1; Xtrp1
Símbolos de los genes SLC6A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-599 of human SLC6A1 (NP_003033.3).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 232333, 6529, 79212
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.