missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gastric Lipase Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97330V
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Gastric Lipase Polyclonal antibody specifically detects Gastric Lipase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Gastric Lipase | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| DyLight 405 | |
| EC 3.1.1, EC 3.1.1.3, Gastric lipase, gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, MGC138477, MGC142271 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Gastric Lipase fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cholesterol Metabolism, Chromatin Research, Diabetes Research, Endothelial Cell Markers, Glia Markers, Growth and Development, Lipid and Metabolism, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Oligodendrocyte Cell Markers, Signal Transduction | |
| 8513 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido