Learn More
Hamilton™ Jeringa de carga de gel con aguja cementada
Beschreibung
- Transfiere las muestras a geles de secuenciación, placas de 96 pocillos o membranas de nailon
- Las agujas romas fijas de 25 mm de largo tienen una separación de 9 mm
- La parada de volumen ajustable permite una recarga más rápida y precisa, y una excelente reproducibilidad
Spezifikation
Spezifikation
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero inoxidable |
| Descripción | Esterilizable en gas |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,3 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,3 mm |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 68,9 bar (1000 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Cantidad | 1/paq. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?