Learn More
Hamilton™ Jeringa de carga de gel con aguja cementada
Código de producto. 11597724
Change view
Click to view available options
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,3 mm
0,4 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,3 mm
0,41 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior de la aguja (métrico) Diámetro exterior de la aguja (métrico) unitSize
11597724 0,3 mm 0,3 mm cada uno
10206103 0,4 mm 0,41 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11597724
Marca: Hamilton™ 84505
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñadas para metodologías de secuenciación múltiple de ADN.
  • Transfiere las muestras a geles de secuenciación, placas de 96 pocillos o membranas de nailon
  • Las agujas romas fijas de 25 mm de largo tienen una separación de 9 mm
  • La parada de volumen ajustable permite una recarga más rápida y precisa, y una excelente reproducibilidad
Spezifikation
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Politetrafluoroetileno (PTFE), Acero inoxidable
Descripción Esterilizable en gas
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,3 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,3 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja 3
Tipo de conexión Cementada
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.