Learn More
Thermo Scientific™ Manual, aguja fija, jeringas de gas para instrumentos de GC
Código de producto. 12836036 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
Calibre de aguja:
22s G
22 G
23 G
23s G
25 G
26 G
26s G
Calibre 26s
Longitud de la aguja (métrico):
50 mm
50 mm
57 mm
85 mm
Estilo de punta de aguja:
Cono
Orificio lateral
Romo
bisel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Longitud de la aguja (métrico) Estilo de punta de aguja unitSize
12836036 25 μl 26s G 57 mm Cono cada uno
12826036 25 μl 23s G 57 mm Cono cada uno
13486856 25 μl 26s G 85 mm Cono cada uno
12846036 50 μl 23s G 57 mm Cono cada uno
13436866 50 μl Calibre 26s 85 mm Cono cada uno
13426876 250 μl 26 G 85 mm Cono cada uno
10177754 50 μl 25 G 50 mm bisel cada uno
13416876 250 μl 26 G 57 mm Cono cada uno
13446876 250 μl 23 G 85 mm Orificio lateral cada uno
10724457 100 μl 25 G 50 mm bisel cada uno
10239214 250 μl 25 G 50 mm bisel cada uno
10782317 500 μl 25 G 50 mm bisel cada uno
10025774 1 mL 22 G 50 mm bisel cada uno
15254573 10 μl 26s G 50 mm Romo cada uno
15284573 25 μl 22s G 50 mm Romo cada uno
15294573 50 μl 22s G 50 mm Romo cada uno
15204583 100 μl 22s G 50 mm Romo cada uno
15214583 500 μl 22s G 50 mm Romo cada uno
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12836036
Marque: Thermo Scientific™ 365F2461
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Elija las jeringas de aguja fija estancas a los gases Thermo Scientific™ para la introducción manual de muestras de GC precisa y reproducible mediante una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja fija manuales Thermo Scientific™ estanca a los gases. Se utilizan para la inyección manual de muestras en el instrumento de cromatografía de gases (GC) y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Estas jeringas tienen una aguja fija y un émbolo que crea un sellado hermético con el cuerpo. Elija entre varios tipos y tamaños. Están disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duración
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor escala de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Clarity
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
  • Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
  • Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
  • Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción 25 μl; 57 mm de longitud; calibre fijo de 26s G
Calibre de aguja 26s G
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, aguja fija
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Triplus RSH y muestreador automático TriPlus 100LS
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.