Learn More
Cole-Parmer™ Compresor de aire Gast Oilles
Código de producto. 15794598 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad motor:
0 Hp
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad motor unitSize
15794598 0 Hp cada uno
1 options
Código de producto. 15794598
Marca: Cole-Parmer™ 0705415
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los compresores de aire de diafragma ofrecen aire frío y sin aceite, incluso en servicio máximo.El aire que entra en la bomba no se acerca al motor para recoger calor.
  • Bomba de compresor de diafragma
  • Prácticamente sin mantenimiento
  • Ideal para aplicaciones de intensidad ligera
Especificaciones
Amperaje 0,4 amperios
Incluye Cable de alimentación sin enchufe
Velocidad motor 0 Hp
Descripción Compresor de aire sin aceite, bomba de compresor de diafragma de 1,1 cfm
Material Partes mojadas de PTFE, acero inoxidable y aluminio
Modelo DOA-P501-BN
Temperatura máx. (imperial) 100 °F
Temperatura máx. (métrico) de 38 °C
Altura total (imperial) 7,625 in
Altura global (métrico) 19,37 cm
Longitud global (imperial) 7,625 in
Longitud global (métrico) 19,37 cm
Anchura total (imperial) 5,125 in
Anchura global (métrico) 13,2 cm
Presión máxima 60 psi
Tensión 220/240 V