Descripción
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras
- Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
- Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
- Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
- Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
- El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
- Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
- Modelos de acero inoxidable y policarbonato
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 l, 28 l |
| Para utilizar con (equipo) | Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l |
| Tipo | Cubierta de dos vertientes |
| Material | Policarbonato |