Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para baños de agua Precision™
Código de producto. 15345897 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Campana extractora
Cubierta de dos vertientes
Material:
Acero inoxidable
Policarbonato
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua de uso general Precision de 2 l
Baños de agua de uso general Precision de 10 l
Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l
Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15345897
Marca: Thermo Scientific™ 3162640
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Tipo Campana extractora
Material Acero inoxidable