Learn More
Thermo Scientific™ Tapas para baños de agua Precision™
Código de producto. 15345887 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Campana extractora
Cubierta de dos vertientes
Material:
Acero inoxidable
Policarbonato
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua de uso general Precision de 2 l
Baños de agua de uso general Precision de 10 l
Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l
Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Material Para utilizar con (equipo) unitSize
15345887 Cubierta de dos vertientes Policarbonato Baño de agua de uso general Precision de 2 l cada uno
15335897 Campana extractora Acero inoxidable Baño de agua con agitación Precision de 15 l cada uno
15345897 Campana extractora Acero inoxidable Baño de agua con agitación Precision de 15 l cada uno
15355887 Cubierta de dos vertientes Policarbonato Baños de agua de uso general Precision de 2 l y 5 l cada uno
15365887 Cubierta de dos vertientes Policarbonato Baños de agua de uso general Precision de 10 l cada uno
15375887 Cubierta de dos vertientes Policarbonato Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l cada uno
15385887 Cubierta de dos vertientes Acero inoxidable Baño de agua de uso general Precision de 2 l cada uno
15325897 Cubierta de dos vertientes Acero inoxidable Baños de agua de uso general Precision de 20 l y 28 l cada uno
8 options
Código de producto. 15345887
Marca: Thermo Scientific™ TSGPACL02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Complemente sus baños de agua con una campana extractora con cubierta de dos vertientes que admite matraces grandes o cubiertas de anillos concéntricos para exposición al vapor.
Campanas extractoras
  • Permiten controlar la atmósfera que rodea la muestra.
  • Mejoran la uniformidad de la temperatura y reducen el consumo de energía.
  • Acero inoxidable pulido con racor de plástico para gas.
  • Cada baño admite 1 campana grande o 2 pequeñas.
Cubiertas de dos vertientes
  • El diseño con bisagras mejorado permite trabajar con la tapa abierta y facilita la retirada de la tapa
  • Disfrute de un espacio más alto para almacenar el instrumental de laboratorio del taller
  • Modelos de acero inoxidable y policarbonato
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Garantía
1 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Para utilizar con (equipo) Baño de agua de uso general Precision de 2 l
Tipo Cubierta de dos vertientes
Material Policarbonato