Learn More
BD Suministros GasPak™
Código de producto. 15930997
Click to view available options
Tipo:
Cargas de repuesto del catalizador
Soporte para tubos
Tira con indicador de CO2
Tira indicadora anaerobia seca
Cantidad:
1 Unidad
10 paq.
100/paq.
50 paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 50
Código de producto. 15930997
Marca: BD 270303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan con sistemas de generación de gas GasPak™ EZ. Los suministros BD™ GasPak™ se utilizan con estos sistemas completos e integrados para la generación de gas rápidamente, sin agua y sin catalizador. Se puede utilizar para favorecer un ambiente anaerobio, microaerófilo o enriquecido con CO2.
Los sistemas de generación de gas GasPak™ EZ son sistemas integrados y completos que producen con rapidez atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaeróbicas, microaerófilas o canofílicas mediante sobres de generación de gas en el interior de recipientes de incubación multiuso.
Entre los accesorios se incluyen:
  • Tiras indicadoras de CO2
  • Tiras indicadoras anaeróbicas secas GasPak
  • Soporte para tubos
  • Cargas de repuesto del catalizador
  • Cámara de reacción del catalizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cargas de repuesto del catalizador
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Generan atmósferas aptas para admitir el aislamiento primario y el cultivo de bacterias anaerobias, microaerófilas o canofílicas.
Para utilizar con (equipo) BD GasPak™
Cantidad 10 paq.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 SACHETS OF CATALYST (JAR22003)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aluminium oxide