Learn More
RETSCH Junta para la jarra de molienda
Product Code. p-8003940 Shop All Retsch Products
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, PTFE
Óxido de circonio
Óxido de circonio y carburo de tungsteno
Para utilizar con (equipo):
Frasco de molienda de 10 ml
Frasco de molienda de 25 ml
Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio
Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10
Frasco de molienda de 35 ml
Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio
Frasco de molienda de 50 ml
Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 5 ml
Para molino mezclador 400
Cantidad:
1 Paq.
10/Paq.
Unit Size:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Product Code. Material Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
11924362 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. cada uno
15350984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 10 ml 1 Paq. cada uno
10466739 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. paquete de 10
15330984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 25 ml 1 Paq. cada uno
15340984 Óxido de circonio Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio 1 Paq. cada uno
15320984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 35 ml 1 Paq. cada uno
10250315 Óxido de circonio y carburo de tungsteno Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10 10/Paq. paquete de 10
11944362 Acero inoxidable Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable 10/Paq. cada uno
15310984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 50 ml 1 Paq. cada uno
10472080 Óxido de circonio Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio 10/Paq. paquete de 10
10704787 Acero inoxidable Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable 10/Paq. 1 PCS
15300984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 5 ml 1 Paq. cada uno
11934362 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. cada uno
10290773 Acero inoxidable Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable 10/Paq. paquete de 10
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11924362
Brand: RETSCH 22.085.0007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Para utilizar con (equipo) Para molino mezclador 400
Cantidad 10/Paq.
Material Acero inoxidable, PTFE
Tipo Junta