Learn More
RETSCH Junta para la jarra de molienda
Código de producto. 10704787 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable, PTFE
Óxido de circonio
Óxido de circonio y carburo de tungsteno
Para utilizar con (equipo):
Frasco de molienda de 10 ml
Frasco de molienda de 25 ml
Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio
Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10
Frasco de molienda de 35 ml
Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio
Frasco de molienda de 50 ml
Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable
Frasco de molienda de 5 ml
Para molino mezclador 400
Cantidad:
1 Paq.
10/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
10704787 Acero inoxidable Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable 10/Paq. 1 PCS
11924362 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. cada uno
15350984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 10 ml 1 Paq. cada uno
10466739 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. paquete de 10
15330984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 25 ml 1 Paq. cada uno
15340984 Óxido de circonio Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio 1 Paq. cada uno
15320984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 35 ml 1 Paq. cada uno
10250315 Óxido de circonio y carburo de tungsteno Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10 10/Paq. paquete de 10
11944362 Acero inoxidable Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable 10/Paq. cada uno
15310984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 50 ml 1 Paq. cada uno
10472080 Óxido de circonio Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio 10/Paq. paquete de 10
15300984 Acero inoxidable, PTFE Frasco de molienda de 5 ml 1 Paq. cada uno
11934362 Acero inoxidable, PTFE Para molino mezclador 400 10/Paq. cada uno
10290773 Acero inoxidable Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable 10/Paq. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10704787 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 22.085.0002