Learn More
- Home
- Products
- Bombas
- Piezas y accesorios para bombas
- Cierres para bombas
- RETSCH Junta para la jarra de molienda
RETSCH Junta para la jarra de molienda
Código de producto. 10250315 Tienda Retsch Productos| Código de producto. | Material | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10250315 | Óxido de circonio y carburo de tungsteno | Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10 | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 11924362 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | cada uno |
| 15350984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 10 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 10466739 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 15330984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 25 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 15340984 | Óxido de circonio | Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio | 1 Paq. | cada uno |
| 15320984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 35 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 11944362 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 35 ml, acero inoxidable | 10/Paq. | cada uno |
| 15310984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 50 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 10472080 | Óxido de circonio | Frasco de molienda de 35 ml, óxido de circonio | 10/Paq. | paquete de 10 |
| 10704787 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 50 ml, acero inoxidable | 10/Paq. | 1 PCS |
| 15300984 | Acero inoxidable, PTFE | Frasco de molienda de 5 ml | 1 Paq. | cada uno |
| 11934362 | Acero inoxidable, PTFE | Para molino mezclador 400 | 10/Paq. | cada uno |
| 10290773 | Acero inoxidable | Frasco de molienda de 35 ml, acero endurecido y acero inoxidable | 10/Paq. | paquete de 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de molienda de 25 ml, óxido de circonio y carburo de tungsteno, paquete de 10 |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Material | Óxido de circonio y carburo de tungsteno |
| Tipo | Junta |