missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAS6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16872184 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16872184 20 μL 20 microlitros
16862184 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16872184

Marca: Proteintech 137951AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene product is a gamma-carboxyglutamic acid (Gla)-containing protein thought to be involved in the stimulation of cell proliferation, and may play a role in thrombosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno GAS6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GAS6
N.º de referencia del gen Q14393
Alias de gen AXLLG, AXSF, GAS 6, GAS6, growth arrest 6
Símbolos de los genes GAS6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GAS6 Fusion Protein Ag4617
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.