Learn More
GAS6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16862184 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16862184 150 μL 150 microlitros
16872184 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16862184
Marca: Proteintech 137951AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene product is a gamma-carboxyglutamic acid (Gla)-containing protein thought to be involved in the stimulation of cell proliferation, and may play a role in thrombosis. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno GAS6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GAS6
N.º de referencia del gen Q14393
Alias de gen AXLLG, AXSF, GAS 6, GAS6, growth arrest 6
Símbolos de los genes GAS6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GAS6 Fusion Protein Ag4617
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2621
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG