Learn More
Robu Gas-Washing-Bottle 100ml, Por. 0, NS 34/35
Marca:  Robu 34100
Gas-Washing-Bottle 100ml, Por. 0, NS 34/35
Código de producto. 10032141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    137.15€ / cada uno
    Ahorro 1.85€
    1% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 16-03-2026