Description
- Distribuya hacia hasta 5 posiciones o recipientes.
- No controla ni regula el flujo de gas/vacío.
- Válvulas de cierre a prueba de fugas.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de agitador magnético Starfish. |
| Para utilizar con (aplicación) | Distribución de gas/vacío. |
| Incluye | Válvulas de cierre a prueba de fugas. |