Descripción
- Incluye medidas adicionales para la mayor impermeabilidad posible al gas
- No junto con el orificio de acceso o la opción de iluminación interior
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Modelo opcional hermético al gas: incluye medidas adicionales para la mayor impermeabilidad posible al gas; no junto con el orificio de acceso u opción de iluminación interior |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER BF 115 |
| Material | Acero |
| Tipo | Accesorio, modelo de opción hermético al gas |