Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Código de producto. 13176095
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
500 μl
500 ml
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13176095
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 006864
Diseñadas para proporcionar una mayor resistencia a los disolventes, un mayor rango de temperatura y una mayor suavidad de funcionamiento.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Material Punta de PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,32 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Volumen (métrico) 250 μl
Longitud de la aguja (métrico) 85 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Fijo