Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Punta de PTFE (émbolo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Tipo de producto | estanco a los gases |
| Volumen (métrico) | 250 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 57 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Tipo de conexión | Fijo |