Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Gas Tight Fixed Needle Autosampler Syringe, Cone Tip
Código de producto. 13139215
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
250 μl
500 μl
500 ml
Diámetro interior de la aguja (métrico):
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,63 mm
Longitud de la aguja (métrico):
57 mm
85 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior de la aguja (métrico) Diámetro exterior de la aguja (métrico) Longitud de la aguja (métrico) unitSize
13139215 100 μl 0,11 mm 0,63 mm 57 mm cada uno
13126105 500 ml 0,32 mm 0,63 mm 57 mm cada uno
13136105 500 μl 0,32 mm 0,63 mm 85 mm cada uno
13146105 500 μl 0,20 mm 0,47 mm 57 mm cada uno
13149215 100 μl 0,11 mm 0,63 mm 85 mm cada uno
13156105 500 μl 0,20 mm 0,47 mm 85 mm cada uno
13159215 100 μl 0,11 mm 0,47 mm 57 mm cada uno
13166095 250 μl 0,32 mm 0,63 mm 57 mm cada uno
13169215 100 μl 0,11 mm 0,47 mm 85 mm cada uno
13176095 250 μl 0,32 mm 0,63 mm 85 mm cada uno
13186095 250 μl 0,20 mm 0,47 mm 57 mm cada uno
13196095 250 μl 0,20 mm 0,47 mm 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13139215 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 005862
Diseñadas para proporcionar una mayor resistencia a los disolventes, un mayor rango de temperatura y una mayor suavidad de funcionamiento.
  • Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
  • Inyecciones exactas y reproducibles
  • Diseñadas específicamente para instrumental Thermo Scientific
Especificaciones
Material Punta de PTFE (émbolo)
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto estanco a los gases
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 57 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Fijo