Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Descripción
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Información de órdenes
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 100R-C/T-GT-LC |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |
| Mostrar más |