Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático
Descripción
Las agujas de jeringa son de punta cónica a menos que se indique lo contrario.
Información de órdenes
Hay disponibles jeringas adicionales para otros muestreadores automáticos, de los fabricantes aquí indicados, además de jeringas para instrumentos Unicam™, Waters™ y Siemens™. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,7 in |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 50F-PE-0.63C |
| Cantidad | Unidad |
| Mostrar más |