Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de muestras de gases
Código de producto. p-7222489
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
350 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10201901
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05680070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de muestras de gas conforme a DIN 12473-1
  • Disponible con o sin boquilla (con rosca GL14 y septos)
  • Con dos llaves de paso de una vía NS 14 (con dispositivo de retención)
  • Conexiones: tubo capilar (diám. exterior de 8 mm, diámetro interior de 2,7 mm)
  • Vidrio verde oliva (diámetro exterio de 9 mm)
  • Con etiqueta de inscripción
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Material Vidrio Duran
Incluye Sin boquilla