Learn More
Saint Gobain Life Sciences Bolsas de muestreo de gases con FEP
Código de producto. p-8006320
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1,2 L
4,7 L
Incluye:
Válvula FEP de apertura/cierre
Válvula de septum FEP
Válvula de septum FEP de apertura/cierre
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
15747012 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
11984908 0,5 L Válvula FEP de apertura/cierre 1 PCS
11924918 0,5 L Válvula de septum FEP cada uno
11994908 1,2 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
11934918 1,2 L Válvula de septum FEP de apertura/cierre cada uno
11904918 4,7 L Válvula FEP de apertura/cierre cada uno
6 options
Código de producto. 15747012
Marca: Saint Gobain Life Sciences D1075002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemware™ FEP Gas and Liquid Sampling Bags Septum are chemically resistant flexible sampling bags with septum fitting.
  • Made from 5 mil FEP fluoropolymer film, these flexible, sturdy bags are heat sealed on all four sides for complete chemical resistance and leak-proof operation.
  • They are inert to most chemicals and have low permeability which limits sample loss.
  • Available with either a nickel-plated, brass on/off valve that accepts 1/4 inch (6.4 mm) I.D. flexible tubing or with PTFE/silicone septum in polypropylene housing for use with a hypodermic needle.
  • These FEP bags are easy to use.
  • They can be stored for an unlimited period prior to use.
  • Applications include gas sample analysis, extracting air samples from smoke stack exhaust systems, monitoring air quality or calibrating instruments in the field.
  • Custom sizes and configurations available on request.
  • The bags are individually packaged.
  • All bags also available in a pack of 10, except 50 L size which is available in a pack of 5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16.9 oz.
Capacidad (métrico) 0,5 L
Color Clear
Para utilizar con (aplicación) Gas and Liquid Sampling
Incluye Válvula FEP de apertura/cierre
Material FEP
Grosor (métrico) 0.127 mm
Grosor (imperial) 5 mil
Dimensiones (L x An) 150 x 150mm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 152 mm
Anchura (imperial) 6 in
Anchura (métrico) 152 mm
Tipo de producto Bolsa de muestreo de gases con FEP