Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de entrada de gas, doblados
Descripción
- Tubos de fuga de aire doblados (ángulo: 90°)
- Longitud integrada: 250 mm
- Con cono NS y capilar fino (fácil de extraer por el quemador)
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Junta cónica estándar | NS 24/29 |