Learn More
BOLA Gas Frits
Código de producto. 10013481
Change view
Click to view available options
Conectores:
5 mm
7 mm
6 x 1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Conectores unitSize
10013481 6 x 1 mm cada uno
10388891 5 mm cada uno
10023481 7 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10013481
Marca: BOLA N150328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gas Frits made of microporous PTFE
  • Microporous PTFE with pore size 5 μm for steady sparkling of the flowing gas.
  • Suitable for scrubber bottles and columns with M 8x1 thread and for gas inlet tubes.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Conectores 6 x 1 mm
Desechables Reusable
Volumen de muestra 5 μL
Esterilidad Non-sterile
Longitud (métrico) 15 mm